Print…
1-Amino-4-methylpiperazine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylpiperazin-1-amine
251390250 251391000
ACRO251390250EA 45.1 EUR
ACRO251390250 ACRO251391000
1-Amino-4-methylpiperazine 99%
1-Amino-4-methylpiperazine
Fórmula: C₅H₁₃N₃
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006154
Número CAS: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %