1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25237.03
B25237.06
B25237.03EA
31.2
EUR
B25237.03
B25237.06
1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
1-Bromo-4-phenylbutane
Purity: 98%
CAS No.: 13633-25-5
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Boiling Point: 131-133°/12mm
MDL No.: MFCD00154988
Fórmula:
C₁₀H₁₃Br Ponto de ebulição: 131…133 °C (12 mmHg) Densidade: 1,214 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00154988 Número CAS: 13633-25-5 |