Print…
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
154120250 154121000
ACRO154120250EA 25 EUR
ACRO154120250 ACRO154121000
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003195
Número CAS: 5291-77-0
EINECS: 226-131-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure