Print…
Isopentyl propionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Isoamyl Propionate, Propionic acid isoamyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W208213-1KG-K W208213-4KG-K
SIALW208213-1KG-KEA 486 EUR
SIALW208213-1KG-K SIALW208213-4KG-K
Isopentyl propionate, Sigma-Aldrich®
Isopentyl propionate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Número MDL : MFCD00048611
Número CAS: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
UN: 3272
ADR: 3 II