Print…
Isopentyl propionate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Isoamyl Propionate, Propionic acid isoamyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14845.0025 8.14845.0100
8.14845.0025EA 29.8 EUR
8.14845.0025 8.14845.0100
Isopentyl propionate para síntese, Sigma-Aldrich®
Isopentyl propionate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048611
Número CAS: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
UN: 3272
ADR: 3 III
Encomendar
Melting Point -73 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 160 °C
Flash Point 46 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.869 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C