Print…
4-Nitrophenyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N2752-1G N2752-5G
SIALN2752-1GEA 96.5 EUR
SIALN2752-1G SIALN2752-5G
4-Nitrophenyl palmitate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl palmitate
Fórmula: C₂₂H₃₅NO₄
Número MDL : MFCD00047732
Número CAS: 1492-30-4
EINECS: 216-084-9