4-Nitrophenyl palmitate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L10896.03
L10896.06
L10896.03EA
39.6
EUR
L10896.03
L10896.06
4-Nitrophenyl palmitate ≥98%
4-Nitrophenyl palmitate
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-30-4
Molecular Formula: C22H35NO4
Formula Weight: 377.53
Melting Point: 65-66°
Beilstein Reference: 1891754
Fórmula:
C₂₂H₃₅NO₄ Ponto de Fusão: 65…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047732 Número CAS: 1492-30-4 EINECS: 216-084-9 |