Print…
Lithium azide 20% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
480525-100G 480525-25G
SIAL480525-100GEA 858 EUR
SIAL480525-100G SIAL480525-25G
Lithium azide 20% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Lithium azide
Fórmula: LiN₃
Peso Molecular: 48.96 g/mol
Ponto de ebulição: 103
Densidade: 1.83
Número MDL : MFCD00041956
Número CAS: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1