Print…
Lithium azide 20% em água, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
335360250 335361000
ACRO335360250EA 133 EUR
ACRO335360250 ACRO335361000
Lithium azide 20% em água, puro
Lithium azide
Fórmula: LiN₃
Peso Molecular: 48.96 g/mol
Ponto de ebulição: 103
Densidade: 1.83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041956
Número CAS: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
UN: 3287
ADR: 6.1 I
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %