Print…
5-Amino-2-methylbenzothiazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
B23631.04 B23631.09
B23631.04EA 64.7 EUR
B23631.04 B23631.09
5-Amino-2-methylbenzothiazole 99%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 13382-43-9 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 MDL No.: MFCD00226291
Fórmula: C₈H₈N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00226291
Número CAS: 13382-43-9