Print…
Ethyl-3,3-diethoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
414476-10ML 414476-50ML
SIAL414476-10MLEA 72.5 EUR
SIAL414476-10ML SIAL414476-50ML
Ethyl-3,3-diethoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,3-diethoxypropionate
Fórmula: C₉H₁₈O₄
Peso Molecular: 190.24 g/mol
Número MDL : MFCD00009865
Número CAS: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1