Ethyl-3,3-diethoxypropionate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
L09562.09
L09562.18
L09562.09EA
50.1
EUR
L09562.09
L09562.18
Ethyl-3,3-diethoxypropionate 96%
Ethyl-3,3-diethoxypropionate
Purity: 96%
CAS No.: 10601-80-6
Molecular Formula: C9H18O4
Formula Weight: 190.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 92-93°/13mm
Beilstein Reference: 1772110
MDL No.: MFCD00009865
Fórmula:
C₉H₁₈O₄ Peso Molecular: 190.24 g/mol Ponto de ebulição: 92…93 °C (13 mmHg) Densidade: 0.978 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) |
Número MDL :
MFCD00009865 Número CAS: 10601-80-6 EINECS: 234-223-1 |