Print…
Ethyl-3,3-diethoxypropionate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
269640050 269640250 269641000
ACRO269640050EA 24.2 EUR
ACRO269640050 ACRO269640250 ACRO269641000
Ethyl-3,3-diethoxypropionate 98%
Ethyl-3,3-diethoxypropionate
Fórmula: C₉H₁₈O₄
Peso Molecular: 190.24 g/mol
Ponto de ebulição: 95 °C (17 mmHg)
Densidade: 0.97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009865
Número CAS: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %