Print…
Cyclohexyl phenyl ketone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B24816.06 B24816.14 B24816.22
B24816.06EA 32.8 EUR
B24816.06 B24816.14 B24816.22
Cyclohexyl phenyl ketone ≥98%
Cyclohexyl phenyl ketone
Purity: 98% CAS No.: 712-50-5 Molecular Formula: C13H16O Formula Weight: 188.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-57° Boiling Point: 165-168°/20mm Beilstein Reference: 2046712 MDL No.: MFCD00001467
Fórmula: C₁₃H₁₆O
Ponto de ebulição: 165…168 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…57 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001467
Número CAS: 712-50-5
EINECS: 211-923-5