Methyl propionylacetate 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
B24848.14
B24848.22
B24848.36
B24848.14EA
44.3
EUR
B24848.14
B24848.22
B24848.36
Methyl propionylacetate 99
Methyl propionylacetate
Purity: 99%
CAS No.: 30414-53-0
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 73-74°/5mm
Beilstein Reference: 1753684
MDL No.: MFCD00011705
Fórmula:
C₆H₁₀O₃ Peso Molecular: 130.14 g/mol Ponto de ebulição: 73…74 °C (5 mmHg) Densidade: 1.037 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011705 Número CAS: 30414-53-0 EINECS: 250-184-3 |