Print…
Methyl propionylacetate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
243160250 243161000 243165000
ACRO243160250EA 37.8 EUR
ACRO243160250 ACRO243161000 ACRO243165000
Methyl propionylacetate 99+%
Methyl propionylacetate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Peso Molecular: 130.14 g/mol
Ponto de ebulição: 95…97 °C (48 mmHg)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1.03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011705
Número CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %