Print…
Ethyl propionylacetate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
232910050 232910250
ACRO232910050EA 57.7 EUR
ACRO232910050 ACRO232910250
Ethyl propionylacetate 98+%
Ethyl propionylacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 83…84 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009317
Número CAS: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %