Print…
Ammonium nickel(II) sulphate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
A1827-100G A1827-500G
SIALA1827-100GEA 58.2 EUR
SIALA1827-100G SIALA1827-500G
Ammonium nickel(II) sulphate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Ammonium nickel(II) sulphate hexahydrate
Fórmula: H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O
Número MDL : MFCD00150260
Número CAS: 7785-20-8
EINECS: 239-793-5