Print…
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
214973-100ML 214973-1L 214973-800ML
SIAL214973-100MLEA 93.3 EUR
SIAL214973-100ML SIAL214973-1L SIAL214973-800ML
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminium hydride
Fórmula: C₈H₁₉Al
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008928
Número CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3394
ADR: 4.2,I