Print…
Aluminium tri-sec-butanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
201073-100G 201073-500G
SIAL201073-100GEA 104 EUR
SIAL201073-100G SIAL201073-500G
Aluminium tri-sec-butanolate, Sigma-Aldrich®
Aluminium tri-sec-butanolate
Fórmula: C₁₂H₂₇AlO₃
Número MDL : MFCD00009327
Número CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1992
ADR: 3,III