Aluminium tri-sec-butanolate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20054.0250
8.20054.1000
8.20054.0250EA
35
EUR
8.20054.0250
8.20054.1000
Aluminium tri-sec-butanolate para síntese, Sigma-Aldrich®
Aluminium tri-sec-butanolate
Fórmula:
C₁₂H₂₇AlO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009327 Número CAS: 2269-22-9 EINECS: 218-871-2 UN: 1992 ADR: 3 (6.1),II |
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 246.32 g/mol |
Boiling Point | 180 - 182 °C (5 hPa) |
Vapor Pressure | 23 hPa (195 °C) |
Flash Point | 26 °C |
Explosion Limit | 1.7 - 9.8 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 406 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |