Aluminium tri-sec-butanolate ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
30721.36
30721.57
30721.36EA
88.8
EUR
30721.36
30721.57
Aluminium tri-sec-butanolate ≥95%
Aluminium tri-sec-butanolate
Purity: 95%
CAS No.: 2269-22-9
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)CH2CH3]3
Formula Weight: 246.32
Flash Point: 27°(82°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.967
Refractive Index: 1.4390
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 200-206°/30mm
Solubility: Hydrolyzes in water. Soluble in aromatic hydrocarbons, alcohols
Beilstein Reference: 3910908
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00009327
Fórmula:
C₁₂H₂₇AlO₃ Ponto de ebulição: 200…206 °C (30 mmHg) Densidade: 0,967 Ponto de Inflamação: 27 °C (82 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009327 Número CAS: 2269-22-9 EINECS: 218-871-2 UN: 1992 ADR: 3,III |