Print…
Aluminium tri-sec-butanolate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
191215000 191210025 191211000
ACRO191215000EA 107 EUR
ACRO191215000 ACRO191210025 ACRO191211000
Aluminium tri-sec-butanolate 97%
Aluminium tri-sec-butanolate
Fórmula: C₁₂H₂₇AlO₃
Ponto de ebulição: 200…206 °C (30 mmHg)
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009327
Número CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Assay ≥96.0 % (ex Al)