Aluminium tributanolate 90
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Aluminium n-butoxide
87754.09
87754.18
87754.09EA
144
EUR
87754.09
87754.18
Aluminium tributanolate 90
Aluminium tributanolate
Purity: 90+%
CAS No.: 3085-30-1
Molecular Formula: C12H27AlO3
Formula Weight: 246.32
Physical Form: Lump
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00015237
Fórmula:
C₁₂H₂₇AlO₃ Peso Molecular: 246.33 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015237 Número CAS: 3085-30-1 EINECS: 221-394-2 UN: 3181 ADR: 4.1 III |