Print…
Tris(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
289922-25ML 289922-500ML
SIAL289922-25MLEA 50.6 EUR
SIAL289922-25ML SIAL289922-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Fórmula: C₂₄H₅₁O₄P
Peso Molecular: 434.64 g/mol
Número MDL : MFCD00009491
Número CAS: 78-42-2
EINECS: 201-116-6