Print…
Palmitoleic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
P9417-1G P9417-100MG P9417-5G
SIALP9417-1GEA 397 EUR
SIALP9417-1G SIALP9417-100MG SIALP9417-5G
Palmitoleic acid, Sigma-Aldrich®
Palmitoleic acid
Fórmula: C₁₆H₃₀O₂
Número MDL : MFCD00004437
Número CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9