Print…
Palmitoleic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
10009871-1 10009871-5 10009871-100 10009871-500
CAYM10009871-1EA 344 EUR
CAYM10009871-1 CAYM10009871-5 CAYM10009871-100 CAYM10009871-500
Palmitoleic acid
Palmitoleic acid
Fórmula: C₁₆H₃₀O₂
Número MDL : MFCD00004437
Número CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9