Methyl palmitoleate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P9667-100MG
P9667-1G
P9667-500MG
SIALP9667-100MGEA
109
EUR
SIALP9667-100MG
SIALP9667-1G
SIALP9667-500MG
Methyl palmitoleate, Sigma-Aldrich®
Methyl palmitoleate
Fórmula:
C₁₇H₃₂O₂ |
Número MDL :
MFCD00042911 Número CAS: 1120-25-8 EINECS: 214-303-2 |