Print…
Ethyl palmitoleate
Fornecedor: Cayman Chemical
10008204-10 10008204-100 10008204-50 10008204-500
CAYM10008204-10EA 30.6 EUR
CAYM10008204-10 CAYM10008204-100 CAYM10008204-50 CAYM10008204-500
Ethyl palmitoleate
Ethyl palmitoleate
Fórmula: C₁₈H₃₄O₂
Número MDL : MFCD00056314
Número CAS: 56219-10-4
EINECS: 260-065-8