Print…
Azetidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
MQ100
281069-1G 281069-250MG
SIAL281069-1GEA 549 EUR
SIAL281069-1G SIAL281069-250MG
Azetidine, Sigma-Aldrich®
Azetidine
Fórmula: C₃H₇N
Peso Molecular: 57.1 g/mol
Número MDL : MFCD00005165
Número CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8