Print…
Azetidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 151 EUR
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidine 98%
Azetidine
Fórmula: C₃H₇N
Peso Molecular: 57.1 g/mol
Ponto de ebulição: 61…62 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005165
Número CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %