Print…
tert-Amyl ethyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1673-25G A1673-5G
TCIAA1673-25GEA 211 EUR
TCIAA1673-25G TCIAA1673-5G
tert-Amyl ethyl ether ≥98.0% (por GC)
tert-Amyl ethyl ether
Fórmula: C₇H₁₆O
Ponto de ebulição: 102°C
Número MDL : MFCD01727266
Número CAS: 919-94-8
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f29619280dc0238ac70ff64b04f6447fdc663fa&vid=7f29619280dc0238ac70ff64b04f6447fdc663fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %