Print…
2-Adamantanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
A10697.06 A10697.14
A10697.06EA 48.3 EUR
A10697.06 A10697.14
2-Adamantanol ≥98%
2-Adamantanol
Purity: 98% CAS No.: 700-57-2 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Melting Point: 299-303°(sealed tube) Beilstein Reference: 1903957
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Ponto de Fusão: 299…303 °C (tubo selado)
Densidade: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074744
Número CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7