Print…
1-Adamantanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
157100050 157100250 157101000
ACRO157100050EA 19.8 EUR
ACRO157100050 ACRO157100250 ACRO157101000
1-Adamantanol 99%
1-Adamantanol
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Ponto de ebulição: 287
Ponto de Fusão: >240 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074729
Número CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure