Print…
1-Bromoadamantane 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Adamantyl bromide
A14893.14 A14893.22
A14893.14EA 59.3 EUR
A14893.14 A14893.22
1-Bromoadamantane 99
1-Bromoadamantane
Purity: 99% CAS No.: 768-90-1 Molecular Formula: C10H15Br Formula Weight: 215.14 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 1098857
Fórmula: C₁₀H₁₅Br
Peso Molecular: 215.13 g/mol
Ponto de ebulição: 226
Ponto de Fusão: 117…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074721
Número CAS: 768-90-1
EINECS: 212-200-7