Print…
2,3-Dimethylthiophene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 79.1 EUR
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Dimethylthiophene 97%
2,3-Dimethylthiophene
Fórmula: C₆H₈S
Peso Molecular: 112.2 g/mol
Ponto de ebulição: 141.6
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 1.0021
Ponto de Inflamação: >1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130081
Número CAS: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %