3-Methylthiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 616-44-4
Molecular Formula: C5H6S
Formula Weight: 98.17
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: -69°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1300
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005470
Fórmula:
C₅H₆S Ponto de ebulição: 115…117 °C Ponto de Fusão: –69 °C Densidade: 1,020 Ponto de Inflamação: 11 °C (51 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005470 Número CAS: 616-44-4 EINECS: 210-482-6 UN: 1993 ADR: 3,II |