Print…
3-Methylthiophene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127860500 127862500
ACRO127860500EA 51.5 EUR
ACRO127860500 ACRO127862500
3-Methylthiophene 99+%
3-Methylthiophene
Fórmula: C₅H₆S
Ponto de ebulição: 115…117 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 1,016 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005470
Número CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %