Print…
3-Hexylthiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0756-1G H0756-25G H0756-5G
TCIAH0756-1GEA 16 EUR
TCIAH0756-1G TCIAH0756-25G TCIAH0756-5G
3-Hexylthiophene ≥98.0% (por GC)
3-Hexylthiophene
Fórmula: C₁₀H₁₆S
Ponto de ebulição: 103°C
Densidade: 0,9392 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 37°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143181
Número CAS: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&vid=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %