Print…
3-Hexylthiophene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
367380050 367380250
ACRO367380050EA 96.9 EUR
ACRO367380050 ACRO367380250
3-Hexylthiophene 98%
3-Hexylthiophene
Fórmula: C₁₀H₁₆S
Ponto de ebulição: 65 °C (,4 mmHg)
Densidade: 0,936 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143181
Número CAS: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %