Print…
2-Metiltiofeno 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127850250 127851000
ACRO127850250EA 34.7 EUR
ACRO127850250 ACRO127851000
2-Metiltiofeno 98%
2-Metiltiofeno
Fórmula: C₅H₆S
Ponto de ebulição: 113 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005451
Número CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %