2-Etiltiofeno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
o-Ethylthiophene
A13372.14
A13372.22
A13372.14EA
118
EUR
A13372.14
A13372.22
2-Etiltiofeno ≥99%
2-Etiltiofeno
Purity: 99%
CAS No.: 872-55-9
Molecular Formula: C6H8S
Formula Weight: 112.19
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Stench
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 105402
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005461
Fórmula:
C₆H₈S Ponto de ebulição: 133…134 °C Densidade: 0,991 Ponto de Inflamação: 21 °C (69 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005461 Número CAS: 872-55-9 EINECS: 212-830-2 UN: 1993 ADR: 3,II |