Print…
Tiofeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08157.0005 8.08157.0250 8.08157.1000
8.08157.0005EA 24.9 EUR
8.08157.0005 8.08157.0250 8.08157.1000
Tiofeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Tiofeno
Fórmula: C₄H₄S
Ponto de ebulição: 84,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005413
Número CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -38 °C
Molar Mass 84.14 g/mol
Boiling Point 83 - 84 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 80 hPa (20 °C)
Flash Point -9 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 12.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 395 °C
Saturation concentration 276 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid