Print…
Tiofeno 99.5%, extra puro livre de benzeno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
342591000 342595000
ACRO342591000EA 37.7 EUR
ACRO342591000 ACRO342595000
Tiofeno 99.5%, extra puro livre de benzeno
Tiofeno
Fórmula: C₄H₄S
Ponto de ebulição: 84,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,065 g/cm³
Ponto de Inflamação: –9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005413
Número CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)