2,5-Diiodothiophene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12443.06
A12443.14
A12443.06EA
91.6
EUR
A12443.06
A12443.14
2,5-Diiodothiophene ≥99%
2,5-Diiodothiophene
Purity: 99%
CAS No.: 625-88-7
Molecular Formula: C4H2I2S
Formula Weight: 335.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 139-140°/15mm
Beilstein Reference: 109915
MDL No.: MFCD00014525
Fórmula:
C₄H₂I₂S Ponto de ebulição: 139…140 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 39…43 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00014525 Número CAS: 625-88-7 EINECS: 210-915-9 |