3-Chlorothiophene ≥98% may contain up to 2% DMF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 17249-80-8
Molecular Formula: C4H3ClS
Formula Weight: 118.59
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 105255
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00043887
Fórmula:
C₄H₃ClS Ponto de ebulição: 137…139 °C Densidade: 1,276 Ponto de Inflamação: 37 °C (98 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043887 Número CAS: 17249-80-8 UN: 1992 ADR: 3,III |