3-Bromothiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Thienyl bromide
A14022.18
A14022.09
A14022.30
A14022.18EA
138
EUR
A14022.18
A14022.09
A14022.30
3-Bromothiophene ≥97%
3-Bromothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 872-31-1
Molecular Formula: C4H3BrS
Formula Weight: 163.04
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Pungent
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 105338
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005464
Fórmula:
C₄H₃BrS Peso Molecular: 163.04 g/mol Ponto de ebulição: 157…158 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 1.722 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005464 Número CAS: 872-31-1 EINECS: 212-821-3 UN: 2810 ADR: 6.1 II |