Print…
3-Bromothiophene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147800250 147801000 147805000
ACRO147800250EA 104 EUR
ACRO147800250 ACRO147801000 ACRO147805000
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Fórmula: C₄H₃BrS
Ponto de ebulição: 158 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -10 °C
Densidade: 1,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005464
Número CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 3384
ADR: 6.1,
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %