Print…
3,4-Dibromothiophene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
264520010 264520050 264520250
ACRO264520010EA 36.4 EUR
ACRO264520010 ACRO264520050 ACRO264520250
3,4-Dibromothiophene 97%
3,4-Dibromothiophene
Fórmula: C₄H₂Br₂S
Peso Molecular: 241.93 g/mol
Ponto de ebulição: 221…222 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 4…5 °C
Densidade: 2.13 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005465
Número CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %