Print…
2-Bromothiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Thienyl bromide
A11959.0B A11959.18 A11959.30
A11959.0BEA 329 EUR
A11959.0B A11959.18 A11959.30
2-Bromothiophene ≥98%
2-Bromothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 1003-09-4 Molecular Formula: C4H3BrS Formula Weight: 163.04 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5860 Melting Point: -10° Boiling Point: 149-152° Beilstein Reference: 104663 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00005417
Fórmula: C₄H₃BrS
Peso Molecular: 163.04 g/mol
Ponto de ebulição: 149…152 °C
Ponto de Fusão: < –10 °C
Densidade: 1.701
Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005417
Número CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1 II